Beschreibung
- Mehrzweckbehälter
- 316L-Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Lieferung mit Deckel, Klemme und Silikondichtung (FDA-Zulassung)
- Breiter Deckel mit 100 mm Durchmesser und drei Klemmen, BS4825-3
- Mattierte Oberfläche
- Seitliche Griffe
- Der Hals hat einen Winkel von 60°, um die Pulverentladung zu fördern
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (316L) |
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Durchmesser (metrisch) | 303 mm |
| Höhe (metrisch) | 523 mm |
| Enthält | Deckel, Klemme und Silikondichtung |