Learn More
Medline Scientific™ Flaschenklemme
Artikelnummer. 10644133
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 l-Kolben
2 l-Kolben
50-ml-Kolben
500 ml-Rundkolben
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10644133 1 l-Kolben 1 Stück
10589712 50-ml-Kolben -
10225522 2 l-Kolben 1 Stück
10031662 500 ml-Rundkolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10644133 Lieferant Medline Scientific™ Lieferanten-Nr. AAA23554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55 €
    55.96 € / 1 Stück
    Sparen 1.59 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Schüttelinkubatoren auf der Arbeitsfläche und auf dem Boden
Die Lab Companion Serie von gekühlten Schüttelinkubatoren umfasst den SI-600R, eine kleinere Version, den SI-300R und das Bodenmodell IS-971R, das große Volumen bei sehr niedrigen Temperaturen (+4 °C) inkubieren kann.
Die Geräte SI-300R und SI-600R sind Tischmodelle mit einer schmalen Breite, um sicherzustellen, dass sie in die engsten Räume passen. Der Deckel, der durch integrierte Gasdruckfedern gestützt wird, öffnet sich, um den vorderen und oberen Zugang für Kolben jeder Größe bis 2,000 ml zu ermöglichen. Das patentierte CLS-Kontrollsystem übertrifft die Sicherheitsnormen der Klasse II für den Einsatz in Bereichen mit brennbaren Umgebungen.
Der PID-Regler gewährleistet eine präzise Temperaturregelung
  • LED-Display
  • Auswahl zwischen orbitaler und reziproker Bewegung
  • Nicht gekühlte Modellen werden mit Kühlspulen geliefert
  • Einstellbare Hublänge
  • Lieferung mit Universalplattform
Großes Sortiment an Schüttelinkubatoren für Labortische und -böden, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
Spezifikation
Aufnahmevermögen 1 l-Kolben
Produkttyp Klemmkolben