Learn More
RETSCH Spanndeckel
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Bügelverschluss mit großem Perspex-Fenster
Zur Verwendung mit (Geräte):
Testsiebe mit einem Durchmesser von 305 mm
Testsiebe mit einem Durchmesser von 400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bügelverschluss mit großem Perspex-Fenster |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testsiebe mit einem Durchmesser von 400 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 |