Learn More
Klemmen
Artikelnummer. 10163402
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 ml-Rundkolben
250 ml-Rundkolben
300-ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10163402
Marke: Medline Scientific AAA23551
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kolbenklammern für Schüttel-Inkubatoren
Die Lab Companion Serie von gekühlten Schüttelinkubatoren umfasst den SI-600R, eine kleinere Version, den SI-300R und das Bodenmodell IS-971R, das große Volumen bei sehr niedrigen Temperaturen (+4 °C) inkubieren kann. Die Geräte SI-300R und SI-600R sind Tischmodelle mit einer schmalen Breite, um sicherzustellen, dass sie in die engsten Räume passen. Der Deckel, der durch integrierte Gasdruckfedern gestützt wird, öffnet sich, um den vorderen und oberen Zugang für Kolben jeder Größe bis 2000 ml zu ermöglichen. Das patentierte CLS-Kontrollsystem übertrifft die Sicherheitsnormen der Klasse II für den Einsatz in Bereichen mit brennbaren Umgebungen.
  • Der PID-Regler gewährleistet eine präzise Temperaturregelung
  • LED-Display
  • Auswahl zwischen orbitaler und reziproker Bewegung
  • Nicht gekühlte Modellen werden mit Kühlspulen geliefert
  • Einstellbare Hublänge
  • Lieferung mit Universalplattform Sortiment an Tisch- und Boden-Schüttelinkubatoren, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
Spezifikation
Aufnahmevermögen 100 ml-Rundkolben
Produkttyp Klemme