Learn More
Thermo Scientific™ Klammern für CO2 Widerstandsfähiger Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Maximieren Sie mit einer Reihe von Klammern, die für die meisten Gefäße geeignet sind, die Kapazität auf der universellen Plattform, dem Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Spezifikation
Spécification
| Produkttyp | Kolbenklammern-Starterkit |
| Klemmen | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CO2-beständiger Schüttler |
| Enthält | (2 )100 ml-Kolbenklemmen (4 )250 ml-Kolbenklemmen, (4 )500 ml-Kolbenklemmen, (2 )1 l-Kolbenklemmen, (2 )2 l-Kolbenklemmen |
| Anzahl Positionen | Variabel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?