Learn More
Thermo Scientific™ Klammern für CO2 Widerstandsfähiger Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Maximieren Sie mit einer Reihe von Klammern, die für die meisten Gefäße geeignet sind, die Kapazität auf der universellen Plattform, dem Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kolbenklammer |
| Klemmen | 5000 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CO2-beständiger Schüttler |
| Anzahl Positionen | 1 |