Learn More
Thermo Scientific™ Klammern für CO2 Widerstandsfähiger Schüttler
Artikelnummer. 15391105 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Flaschenklammer
Kolbenklammer
Kolbenklammern-Starterkit
Trichterklemme
Klemmen:
1000 mL
100 ml
150 ml
2000 mL
200 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
5000 mL
500 ml
50 ml
Abtrennbar
Flasche
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Klemmen unitSize
15391105 Kolbenklammer 200 ml 1 Stück
15361105 Kolbenklammer 50 ml 1 Stück
30280804 Kolbenklammer 25 ml 1 Einheit
15371105 Kolbenklammer 100 ml 1 Stück
15381105 Kolbenklammer 150 ml 1 Stück
15301115 Kolbenklammer 250 ml 1 Stück
15311115 Kolbenklammer 500 ml 1 Stück
15321115 Kolbenklammer 1000 mL 1 Stück
15331115 Kolbenklammer 2000 mL 1 Stück
15341115 Kolbenklammer 3000 ml 1 Stück
15351115 Kolbenklammer 5000 mL 1 Stück
15361115 Flaschenklammer 500 ml 1 Stück
15371115 Flaschenklammer 1000 mL 1 Stück
15381115 Trichterklemme Abtrennbar 1 Stück
15321135 Kolbenklammern-Starterkit Flasche 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 15391105
Marke: Thermo Scientific™ 88881108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie die Kapazität auf der universellen Plattform der Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler mit einer Reihe von Klemmen, die für die meisten Gefäße geeignet sind.
Maximieren Sie mit einer Reihe von Klammern, die für die meisten Gefäße geeignet sind, die Kapazität auf der universellen Plattform, dem Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kolbenklammer
Klemmen 200 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) CO2-beständiger Schüttler
Anzahl Positionen 15