Learn More
Phenomenex™ Claricep™ C-Serie AQ C18 aufschraubbare Flash-Säulen, sphärisches Material, Partikelgröße 20 bis 35 μm
Artikelnummer. 31746143 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
20 g
40 g
80 g
120 g
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31746143 40 g 10 Stück
31742037 20 g 20 Stück
31746059 80 g 5 Stück
31745945 120 g 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31746143 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. CSQ2300400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Verfahren: FLASH
  • Trennmodus: Umgekehrte Phase
  • Phase: AQ C18
  • Partikeltyp: Kugelförmig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash-Säule
Säulenbettgewicht (metrisch) 40 g
Menge 10 Pk.