Learn More
Phenomenex™ Claricep™ C-Serie aufschraubbare neutrale Aluminiumoxid-Flash-Säule, unregelmäßiges Material, Partikelgröße 40 bis 60 μm
Artikelnummer. 31743108 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
40 g
80 g
200 g
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31743108 40 g 20 Stück
31741695 80 g 10 Stück
31742541 200 g 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31743108 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. CCA140020N
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Verfahren: FLASH
  • Trennmodus: Normalphase
  • Phase: Alumina
  • Partikeltyp: Unregelmäßig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash-Säule
Säulenbettgewicht (metrisch) 40 g
Menge 20 Pk.