Learn More
Phenomenex™ Claricep™ CS-Silica-Flash-Säulen, unregelmäßiges Material, Partikelgröße 40 bis 60 μm, ISCO-kompatibel
Alle ansehen Phenomenex ProdukteBeschreibung
- Marke: Claricep
- Verfahren: FLASH
- Trennmodus: Normalphase
- Phase: Siliziumdioxid
- Partikeltyp: Unregelmäßig
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flash-Säule |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 5 kg |