Learn More
Phenomenex™ Claricep™ HILIC-Flash-Säulen, sphärisches Material, Partikelgröße 20 μm
Artikelnummer. 31747334 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31747334 120 g 5 Stück
31741798 4 g 20 Stück
31743738 12 g 20 Stück
31745092 20 g 20 Stück
31743365 40 g 10 Stück
31744445 80 g 5 Stück
31744754 330 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Product Code. 31747334 missing translation for 'mfr' Phenomenex™ missing translation for 'supplierNo' SH1201200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Verfahren: FLASH
  • Trennmodus: Hydrophile Wechselwirkung
  • Phase: HILIC
  • Partikeltyp: Kugelförmig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Flash-Säule
Säulenbettgewicht (metrisch) 120 g
Menge 5 Pk.