Learn More
Phenomenex™ Claricep™ HILIC Flash-Säulen, sphärisches Material, Partikelgröße 40 bis 60 μm
Artikelnummer. 31748609 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
800 g
1.5 kg
3 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Packungsgröße
31748609 40 g 10 Stück
31744629 4 g 20 Stück
31743827 12 g 20 Stück
31747998 20 g 20 Stück
31747332 80 g 5 Stück
31744462 120 g 5 Stück
31747785 1.5 kg 1 Stück
31741902 3 kg 1 Stück
31748023 330 g 1 Stück
31741979 5 kg 1 Stück
31742355 800 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 31748609 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SH2400400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Verfahren: FLASH
  • Trennmodus: Hydrophile Wechselwirkung
  • Phase: HILIC
  • Partikeltyp: Kugelförmig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash-Säule
Säulenbettgewicht (metrisch) 40 g
Menge 10 Pk.