Learn More
Phenomenex™ Claricep™ S-Serie HILIC aufschraubbare Flash-Säulen, sphärisches Material, Partikelgröße 20 bis 35 μm
Artikelnummer. 31747712 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
20 g
40 g
80 g
120 g
Menge:
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Menge Packungsgröße
31747712 40 g 10 Pk. 10 Stück
31746118 20 g 20 Pk. 20 Stück
31743973 20 g Je 1 1 Stück
31741532 80 g 5 Pk. 5 Stück
31746646 120 g 5 Pk. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31747712 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. SSH2300400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Claricep-Säulen sind mit zwei Flash-Medien (unregelmäßig und sphärisch) und in mehreren chemischen Ausführungen erhältlich und für hohe Trennleistung und hohe Beladungskapazität optimiert. Die deaktivierte Silica-Oberfläche fördert die Stabilität der Verbindungen, eine ausgezeichnete Peakform und eine hohe Leistung sowohl für saure als auch für basische Verbindungen.
  • Marke: Claricep
  • Verfahren: FLASH
  • Trennmodus: Hydrophile Wechselwirkung
  • Phase: HILIC
  • Partikeltyp: Kugelförmig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Flash-Säule
Säulenbettgewicht (metrisch) 40 g
Menge 10 Pk.