Learn More
Kupfer 65Isotop-Standard für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11426018 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. 11426018
Marke: SPEX Certiprep ISOTCU65
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Cu 6510 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer65-Isotopenstandard
Namenshinweis Für ICP/MS
CAS 7440-50-8, 7732-18-5, 7440-50-8
CAS Max. % 2.0, 98.0, 0.0
Physikalische Form Liquid
Menge 125 ml
Summenformel Cu
MDL-Nummer MFCD00010965
Synonym Kupfer, Kathode, Pulver, Ausfällungen, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
IUPAC-Name Kupfer
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Güte Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/l
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10 µg/mL Cu65 Isotope Standard
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch