Learn More
Spike Probenanalyse-Standard 3 für ICP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15668265 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15668265 125 ml 125 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15668265
Marke: SPEX Certiprep CLSPIKE3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Al200μg/ml
Ba200μg/ml
Co50μg/ml
Mn50μg/ml
Ni50μg/ml
V50μg/ml
Zn50μg/ml
Cu25μg/ml
Cr20μg/ml
Sb10μg/ml
Ag5μg/ml
Be5μg/ml
Cd5μg/ml
Tl5μg/ml
As4μg/ml
Pb2μg/ml
Se1 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spike-Probe 3
Namenshinweis Für ILM05.2 mit ICP-MS
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-02-0, 7732-18-5, 7440-39-3, 7429-90-5, 7439-96-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 93.13, 0.9, 0.02, 0.02, 0.0, 0.0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Al (200 mg/l), Ba (200 mg/l), Co (50 mg/l)
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ ICP/ICP-MS Standard
Element Al, Ba, Co
Solvent or Matrix 5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF
Menge 125 ml
Güte PPT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spike Sample (for ILM 05.2)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch