Learn More
CELLPATH CLARITEX SUPA MEGA SCHUTZBÜGEL
Artikelnummer. 30226289
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1.0 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) unitSize
30226289 1.0 mm 100 Stück
30226288 1.5 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226289 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. SAG506402A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Innerhalb der ClariTex-Produktpalette, exklusiv erhältlich bei CellPath , sind Supa Mega Deckgläser, die unter Berücksichtigung der Spezifikationen von Supa Mega Mikroskop-Objektträgern entwickelt wurden.
  • Hauptvorteile:
  • Fit Supa Mega Mikroskop-Objektträger
  • Gleichmäßige Dicke
  • Gefertigt nach DIN ISO 8255
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Glas
Länge (metrisch) 64 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Dicke (metrisch) 1.0 mm