Learn More
Clarithromycin, 960-1040 ^mg/mg
Artikelnummer. 15457189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457189 100 mg 100 Milligramm
15437189 1 g 1 Gramm
15447189 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66005.MC
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81103-11-9 | C38H69NO13 | 747.964 g/mol
A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81103-11-9
Summenformel C38H69NO13
Molekulargewicht (g/mol) 747.964
MDL-Nummer MFCD00865140
InChI-Schlüssel AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
IUPAC-Name (3 R,4 S,5 S,6 R,7 R,9 R,11 R,12 R,13 R S,14 R)-6--[(2 S,3 R,4 R,6)-4-(Dimethylamino)-3 -Hydroxy-6 -Methyloxan-2-yl]oxy-14 -ethyl-12,13 -Dihydroxy-4 -[ R2,4 R,5 S,6)-5 -Hydroxy-4 -methoxy- -Dimethyloxan-2-yl- -methoxy-7 -methoxy- -methoxy- -hoxy- -hoxy-3,5,7,9,11,13 -hoxicametyl- -radethyleton-Dion
SMILES CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clarithromycin
Typ Clarithromycin
Namenshinweis 960 to 1040μg/mg
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 217°C to 220°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Flammpunkt >110°C (230°F)
Siedepunkt 86°C
Merck Index 14,2339
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO
Formelmasse 747.95