Learn More
Clarithromycin, TRC
Artikelnummer. 30133892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133892 50 mg 50 Milligramm
30010375 100 mg 100 Milligramm
17950525 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133892 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC55975050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81103-11-9
Summenformel C38 H69 N O13
Molekulargewicht (g/mol) 747.95
Synonym 6-O-Methylerythromycin, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., 6-O-Methylerythromycin A, A 56268, Abbott 56268, Antibiotic A 56268, Antibiotic TE 31, BIAXIN XL, Biaxin, CLARIPEN, CRIXAN OD, Clamicin, Claric, Claridar, Claris, Claritek, Clarith, Clarithro, Clarithromycin, Clathromycin, Crixan, Fascar, Fromilid, Kelamycin, Klabax, Klacid, Klaribac, Klaricid, Klarimix, Klarithran MR, Macladin, Naxy, TE 031, Veclam, Zeclar
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clarithromycin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Formelmasse 747.4769
Reinheit (%) >95%