Learn More
Tork Tork reine Schaumseife, nachhaltige Formel, 6 x
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243744 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Größe:
Mini
Standard
Packungsgröße:
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 30243744
Marke: Tork 520201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tork reine Schaumseife
  • 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs
  • Verringern Sie den Wasserverbrauch um 35% im Vergleich zu Tork milder Schaumseife
  • Die reinigenden Inhaltsstoffe stammen aus erneuerbaren Quellen
  • Die Formel ist dermatologisch getestet, hat einen hautfreundlichen pH-Wert und ist leicht biologisch abbaubar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hand Soap
Farbe Clear
Form Foam
Einwegprodukt Limited-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Tork Soap and Sanitizer Dispensers
Verpackung Plastic Bottle
Menge 6/Pk.
Größe Standard
Volumen (metrisch) 1 L