Beschreibung
- Die Waschmittelbestandteile stammen aus nachwachsenden Rohstoffen (pflanzlichen Ursprungs) und wurden aufgrund ihrer geringeren Auswirkungen auf die Wasserlebewesen ausgewählt.
- 99 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.
- Die Formel ist leicht biologisch abbaubar.
- Minimiert den Energieverbrauch, diese Seife ist nachweislich auch in kaltem Wasser wirksam.
- 35 % geringerer Wasserverbrauch
- Hilft dabei, den Wasserverbrauch um bis zu 35 % zu reduzieren.
- Hautverträglichkeit nachgewiesen
- Hautfreundlicher pH-Wert
- Schnelles Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
- Hohe Kapazität zur Abfallreduzierung: Hilft, den Verbrauch um bis zu 50 % zu senken.
- Hygienische Nachfüllung – Die werkseitig versiegelte Flasche mit einer neuen Pumpe für jede Nachfüllung trägt dazu bei, das Kontaminationsrisiko zu verringern.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handseife |
| Farbe | Klar |
| Form | Schaumstoff |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 8/Pk. |
| Größe | Mini |
| Volumen (metrisch) | 525 mL |