missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clascoterone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496166
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496166 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13331

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate;Cortexolone 17α-propionate;CB-03-01) is a new topical and peripherally selective androgen antagonist.

Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Clascoterone
Physikalische Form Solid
CAS 19608-29-8
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H34O5
Synonym Cortexolone 17 alpha-propionate Cortexolone 17α-propionate CB-03-01
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.43 mM)
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(CO)=O)OC(CC)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 402.52
Formelmasse 402.52
Reinheit (%) 98.21%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.