Learn More
Invitrogen™ CLASP1 Polyclonal Antibody
Artikelnummer. 15751972 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15751972 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 15751972
Marke: Invitrogen™ PA564205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: TSPTNCSHGG LSPSRLWGWS ADGLAKHPPP FSQPNSIPTA PSHKALRRSY SPSMLDYDT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 95%.
CLASPs, such as CLASP1, are nonmotor microtubule-associated proteins that interact with CLIPs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CLASP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CLASP1
Gen-Zugriffsnummer Q7Z460
Gen-Alias 1700030C23Rik; 5730583A19Rik; B130045P17Rik; CLASP1; CLASP1alpha; CLIP associating protein 1; CLIP-associating protein 1; cytoplasmic linker associated protein 1; cytoplasmic linker-associated protein 1; hOrbit1; Kiaa0622; MAST1; multiple asters 1; multiple asters homolog 1; Protein Orbit homolog 1
Gensymbole CLASP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human CLASP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103589).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG