Learn More
Honeywell™ Atemschutz, N5500 Elastomer-Halbmaske, Klasse 1
Artikelnummer. 15836845
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L
M
S
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15836845 L 1 Stück
15816845 S 1 Stück
15858244 M 12 Stück
15826845 M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15836845 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. N65550033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55 €
    27.76 € / 1 Stück
    Sparen 5.79 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistungsstarke Atemschutzmaske mit zwei Patronen (Klasse 1) und Halbmaske.
  • Das leichte und flache ergonomische Design führt zu hohe Akzeptanz durch die Nutzer
  • Einzigartiges gegabeltes Kopfband und Bügelstück für einfache Einstellung
  • Konturierte Umkehrdichtung bietet eine hervorragende Gesichtsdichtung, die nicht unangenehm ist
  • Thermoplastisches Elastomer-Material vermeidet Latexallergene, die bei preiswerten Masken häufig vorkommen
  • Einzelgerät, einfach zu bedienender Vier-Punkt-Gurt mit Nackenband
  • Das ergonomische Design und das verbesserte Aufhängungssystem des Gurtes sorgen für eine perfekte Passform am  Kopf und  bieten einen hohen Tragekomfort.
  • Das hervorragende Ausatemventil ermöglicht die Ausatmung von mehr Atemluft für kühleres und bequemeres Arbeiten
  • Weniger Luftraum bedeutet weniger Einatmen von Atemluft
  • Variable Dicke im Dichtungsbereich für das Nasenbein
  • Filterkassetten nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar
Bestellinformation
Filterkassetten nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kartusche/Filter Separat erhältliche Filterpatronen
Kartuschentyp Doppelpatrone: Klasse 1
Zertifizierung/Konformität EG-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 251, EG-Bescheinigung: CE Ceert 251-5500 Respir-Dez 2007, EN 140, Konformitätserklärung INSPEC N65550031
Farbe Grau
Material Thermoplastisches Elastomer
Größe L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische, Labor- und petrochemische Industrie
Enthält 4-Punkt-Kopfgurt