Learn More
Honeywell™ N7700 Klasse 1 Halbmasken-Atemschutzgerät
Artikelnummer. 15866845
Change view
Click to view available options
Größe:
M
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15866845 Groß 1 Stück
15856845 M 1 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15866845
Marke: Honeywell™ N65770033
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochleistungs-Halbmaske mit leichtem, flachem Design.
  • Gesichtsstück zu 100 % aus hypoallergenem Silikon für höchsten Tragekomfort
  • Der Vier-Punkt-Kabelbaum mit Tragegurt ist einfach zu bedienen und sein ergonomisches Design sowie das verbesserte Aufhängungssystem bieten eine optimale Passform und ein hohes Maß an Tragekomfort
  • Weniger Luftraum bedeutet weniger Einatmen von Atemluft
  • Schnelle Demontage und Reinigung mit austauschbaren Teilen
  • Mit dem erstklassigen Ausatemventil kann mehr Atemluft ausgeatmet werden, damit Mitarbeiter von kühlendem, bequemem Tragekomfort profitieren
  • Die variable Dicke im Dichtungsbereich passt sich der Nasenbrücke an und sorgt so für zusätzlichen Tragekomfort und eine optimale Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 250, EG-Bescheinigung, EN 140
Farbe Schwarz
Material Silikondichtung
Produkttyp Halbmaske Atemschutzgerät
Größe Groß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für zahlreiche Anwendungen geeignet
Befestigungsform 4-Punkt