Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Artikelnummer. 15806845
Ansicht ändern
Click to view available options
Einschließlich Gewindeanschluss
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15806845 Einschließlich Gewindeanschluss
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15806845 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. N06575008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.23 €
    6.05 € / 1 Stück
    Sparen 12.18 €
    66% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die P3-Kartusche ist Teil der großen Auswahl an hochwertigen und kosteneffektiven Kartuschen, die für viele Anwendungen zum Schutz vor vielen gefährlichen Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln angeboten werden.
  • Schützt vor Partikeln
  • Ausgezeichnete Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
  • Niedriges Profil und geringes Gewicht für optimalen Komfort
  • Niedriges Profil behindert das Sichtfeld nicht
  • Der Gewindeanschluss ist einfach anzubringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG-Kategorie PSA: 3, QS: ISO 9001/2000, EG-Bescheinigung: 0252, EG-Bescheinigung: 0252, EN 143, Konformitätserklärung INSPEC N06575008
Material ABS - Glasfaserpapier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Automobil, Luftfahrt, Bau, Chemie, Gießerei, allgemeine Industrie, Glas, Grünanlagen, Industriereinigung, Eisen und Stahl, Labor, Wartung, Medizin und Pharmazie, Papier, Schiffsbau, Textil, Versorgungsunternehmen, Wasseraufbereitung, Schweißen, Holzindustrie
Enthält Anschluss mit Gewinde