Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Artikelnummer. 15856635
Ansicht ändern
Click to view available options
Schützt vor organischen Dämpfen, saurem Gas und Partikeln
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15856635 Schützt vor organischen Dämpfen, saurem Gas und Partikeln
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15856635 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. N06575083L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50 €
    24.78 € / 1 Paare
    Sparen 36.72 €
    59% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die A1B1E1P3-Kartusche ist Teil der großen Auswahl an Kartuschen, die für viele Anwendungen zum Schutz vor vielen gefährlichen Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln angeboten werden. Das Sortiment bietet hohe Qualität und einen kostengünstigen Schutz.
  • Schützt vor organischen Dämpfen, saurem Gas und Partikeln
  • Ausgezeichnete Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
  • Niedriges Profil und geringes Gewicht für optimalen Komfort
  • Niedriges Profil behindert das Sichtfeld nicht
  • Der Gewindeanschluss ist einfach anzubringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kartuschentyp Kunststoffpatrone der Klasse 1
Zertifizierung/Konformität EG-Kategorie PSA: 3, QS: ISO 9001/2000, EG-Zertifizierung: 2259, EG-Bescheinigung: 2259, EN 2259
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz gegen organische Dämpfe, saure Gase und Partikel
Menge 4 Paare/Karton, 8 Schachteln/Karton
Gewicht (metrisch) 122,5 g