Learn More
BINDER™ Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1
Artikelnummer. 16464349 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Kammern FD 720
BINDER Kammern FED 56, FED 115, FED 260, FED 720
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16464349
Marke: BINDER™ 80121644
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BINDER™ unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 für sichere und konsistente Temperaturregelung.
  • Klasse 3.1
  • Mit visuellem Alarm
  • Sicherheitsvorrichtungen sind auch in den Klassen 2 und 3.3 erhältlich
Specifikationer
Beschreibung Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 – mit visuellem Alarm (DIN 12880)
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern FED 56, FED 115, FED 260, FED 720
Material Plastic
Typ Temperatur-Kalibrierzertifikat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturregelung
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.