Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Artikelnummer. 11883580 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11883580 250 ml 2 Stück
11893580 500 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11883580
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht die genaue und sichere Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A zeichnen sich durch eine blaue Keramikskala und einen Sechskantfuß aus.
  • Entspricht ISO 1042, DIN 12664 Pt I und BS1792
  • Chemisch äußerst beständiges Borosilikatglas
  • Jeder Kolben zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit individuell nummeriert
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 220 mm
Anzahl pro Karton 2
Toleranz ±0,15
Graduated Ja
Klasse A
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Gewicht (metrisch) 0,095 kg