Beschreibung
- Entspricht ISO 1042, DIN 12664 Pt I und BS1792
- Chemisch äußerst beständiges Borosilikatglas
- Jeder Kolben zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit individuell nummeriert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 260 mm |
| Anzahl pro Karton | 2 |
| Toleranz | ± 0.25 |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Außendurchmesser (metrisch) | 95 mm |