Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte USP-Messpipetten der Klasse A
Artikelnummer. 11751526
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11751526 50 ml 6 Stück
11711526 1 ml 12 Stück
12801783 2 ml -
15645455 3 ml 6 Stück
15625465 8 ml 6 Stück
15645465 9 ml 6 Stück
11741526 25 ml 6 Stück
11731536 100 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11751526 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 134017527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    97.02 € / 6 Stück
    Sparen 7.98 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
  • Mit Volumenmarkierung
  • Braune Graduierung
Spezifikation
Klasse A
Material AR-GLAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Toleranz 0.05 ml
Volumen (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 540 ± 10 mm