Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte USP-Messpipetten der Klasse A
Beschreibung
- Mit datierter Chargenkennung
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Mit Volumenmarkierung
- Braune Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | A |
| Material | AR-GLAS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Toleranz | 0.02 ml |
| Volumen (metrisch) | 8 ml |
| Länge (metrisch) | 420 ± 10 mm |