Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte USP-Messpipetten der Klasse A
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Mit datierter Chargenkennung
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Mit Volumenmarkierung
- Braune Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | A |
| Material | AR-GLAS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Toleranz | 0.006 ml |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Länge (metrisch) | 300 ± 10 mm |