Learn More
Witeg™ Gemäß Klasse A zertifizierte Messkolben
Artikelnummer. p-7158698
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10086281 25 ml 1 Stück
10161571 5 l 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10086281
Marke: Witeg™ 3 664 014 A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Im Lieferumfang ist ein Chargenzertifikat enthalten.
  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Braune Graduierung
  • Mit Stopfen aus PE
  • Eine Reihe von Kapazitäten und Toleranzen verfügbar
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Glas
Graduierungen Braun
Toleranz ±0.060 ml
Graduated Ja
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen