Learn More
Hecht Karl™ DURAN Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
Artikelnummer. 10776552
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10776552
Marke: Hecht Karl™ 42172066
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Toleranz ±0,1 mL
Material Borosilikatglas
Skalenfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Umfang Blaue Graduierungen
Toleranz (metrisch) ±0,10 ml
Produkttyp Graduierte Messzylinder
Fehlergrenze ±0,10 ml