Learn More
Hirschmann™ Kohlrausch Messkolben der Klasse A
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 100 ml
Beschreibung
- Klasse A
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Kalibriert für IN
- Blaue Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert für IN |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zuckeruntersuchung |
| Graduierungen | Blau |
| Höhe (metrisch) | 170 ± 5 mm |
| Produkttyp | Messkolben |
| Toleranz | 0.1 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Mehr anzeigen |