Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, mit Schellbach-Streifen
Artikelnummer. 10325611
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10325611 2000 ml 1 Stück
10238283 10 ml 2 Stück
13157939 5 ml 2 Stück
11857523 25 ml 2 Stück
12678665 250 ml 2 Stück
11886983 50 ml 2 Stück
12668665 100 ml 2 Stück
11806993 500 ml 2 Stück
10687321 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10325611 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2220194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 €
    168.00 € / 1 Stück
    Sparen 100.00 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
  • Blaue Schellbachgraduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Material Glas
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Graduierungen 20 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Class Klasse A
Höhe (metrisch) 500 mm
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Toleranz ±10 ml
Produkttyp Graduierte Messzylinder