Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, mit Schellbach-Streifen
Product Code. 10687321
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
10687321 1000 ml 1 Stück
10238283 10 ml 2 Stück
13157939 5 ml 2 Stück
11857523 25 ml 2 Stück
12678665 250 ml 2 Stück
11886983 50 ml 2 Stück
12668665 100 ml 2 Stück
11806993 500 ml 2 Stück
10325611 2000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10687321 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 2220193
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
  • Blaue Schellbachgraduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Material Glas
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Graduierungen 1 ml
Fehlergrenze 5
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Class Klasse A
Höhe (metrisch) 470 mm
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Toleranz ±5 ml
Produkttyp Graduierte Messzylinder