Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, Schellbach-Graduierung
Artikelnummer. 11886983
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
2 Stück
Product Code. 11886983
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2220175
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
  • Blaue Schellbachgraduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class A
Höhe (metrisch) 200 mm
Tolerance Metric ± 0,5 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Kapazität (metrisch) 50 ml
Graduierungen 1 ml