Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, Schellbach-Graduierung
Artikelnummer. p-87302895
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10238283
Marke: Hirschmann™ 2220160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
  • Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
  • Blaue Schellbachgraduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class A
Höhe (metrisch) 140 mm
Tolerance Metric ± 0,1 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Kapazität (metrisch) 10 ml
Graduierungen 0.2 ml
Fehlergrenze 0,1