Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, braune Graduierung
Artikelnummer. 10262431
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10262431 2000 ml 1 Stück
10542404 5 ml 2 Stück
13117939 10 ml 2 Stück
10117411 25 ml 2 Stück
12751528 50 ml 2 Stück
10505921 100 ml 2 Stück
10479662 250 ml 2 Stück
11834382 500 ml 2 Stück
11874412 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10262431 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2210194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit braungefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit Ausguss, braune Hauptringgraduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Braun
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class A
Höhe (metrisch) 500 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Glas
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Graduierungen 20 ml
Fehlergrenze 10