Learn More
Hirschmann™ Mischzylinder, Klasse A, mit Polyethylenstopfen und blauen Graduierungen
Artikelnummer. 10253051
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
10253051 2000 ml 20 ml 1 Stück
10668281 1000 ml 10 ml 1 Stück
11746672 10 ml 0.2 ml 2 Stück
11786672 250 ml 2 ml 2 Stück
11796672 500 ml 5 ml 2 Stück
11756672 25 ml 0.5 ml 2 Stück
11766672 50 ml 1 ml 2 Stück
11776672 100 ml 1 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10253051 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2340194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 €
    222.00 € / 1 Stück
    Sparen 30.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann Instruments™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Poly-Stopfen sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohren gefertigt.
  • Blau, Hauptpunkt-Graduierung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Toleranz ±10 ml
Material Glas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Höhe (metrisch) 610 mm
Enthält Stopfen aus Polyethylen
Stopfenmaterial Polyethylen
Graduierungen 20 ml
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Produkttyp Graduierter Mischzylinder