Learn More
Hirschmann™ Mischzylinder, Klasse A, mit Polyethylenstopfen und blauen Graduierungen
Artikelnummer. 11746672
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11746672
Marke: Hirschmann™ 2340160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann Instruments™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Poly-Stopfen sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohren gefertigt.
  • Blau, Hauptpunkt-Graduierung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Graduierter Mischzylinder
Toleranz ±0,1 ml
Material Glas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse A
Kapazität (metrisch) 10 ml
Höhe (metrisch) 160 mm
Enthält Stopfen aus Polyethylen
Stopfenmaterial Polyethylen
Graduierungen 0.2 ml