Learn More
Hirschmann™ Mischzylinder, Klasse A, mit Polyethylenstopfen und blauen Graduierungen
Beschreibung
- Blau, Hauptpunkt-Graduierung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Typ | Graduierter Mischzylinder |
| Toleranz | ±1 ml |
| Material | Glas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | A |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Höhe (metrisch) | 367 mm |
| Mehr anzeigen |