Learn More
VITLAB™ Graduierte Zylinder, Klasse A, aus PMP mit erhabener Skala
Beschreibung
Hohe Form, glasklar, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf In. Das mitgelieferte Chargenzertifikat für die konformitätsbescheinigten Messzylinder enthält die Chargennummer und das tatsächlich ermittelte Nennvolumen unter Angabe der Prüfbedingungen. Chargennummer und Jahr der Herstellung sind auf dem Messzylinder aufgedruckt. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zum Nennvolumen unterschreiten die geforderten Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706 deutlich. Thermische Belastungen bis 121°C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze.
Volumen: 25mL
Toleranz: 0,25 ±ml
Teilung: 0,5mL
Höhe: 170mm
φ: 22mm
Volumen: 25mL
Toleranz: 0,25 ±ml
Teilung: 0,5mL
Höhe: 170mm
φ: 22mm
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | A |
| Graduierungen | 0,5 mL |
| Fehlergrenze | ±0.25ml |
| Form | Rund |
| Base Type | Hexagonal |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Typ | Messzylinder |