Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A
Artikelnummer. 11398543
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beschreibung:
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
PMP-Messkolben der Klasse A mit farbigem Schraubverschluss
Toleranz:
±0,04 ml
±0,15 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11398543
Marke: VITLAB™ 67304
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kolben ermöglichen dank genauer Volumeneinstellung genaue Messungen bei Laboranwendungen. VITLAB™ PMP-Messkolben der Klasse A zeichnen sich durch eine einzelne Kalibrierungskennzeichnung aus, welche das kalibrierte Volumen genau festlegt. In klarem oder UV-absorbierendem, hochtransparentem PMP zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe lieferbar.
  • Schützen von Proben vor Lichteinwirkung unter Beibehalten einer hohen Transparenz, um eine genaue Einstellung der Volumen zu ermöglichen
  • Mit Ringmarke individuell auf ‘in.’ kalibriert
  • Klasse A-Toleranzen gemäß DIN EN ISO 1042
  • Mit Chargennummer und Chargenzertifikat aufgedruckt
  • Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht dauerhaft
  • Zum Erhalten der Markierungen wird eine Reinigung bis maximal 60 °C empfohlen
  • Auch mit DAkkS-Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat lieferbar
Spezifikation
Kalibrierung Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Farbe Kristallklar
Beschreibung NS 14/23-Stopfen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 180 mm
Toleranz ±0.10 ml
Klasse Klasse A
Verschlusstyp Standard-Schliffstopfen