Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beschreibung:
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
PMP-Messkolben der Klasse A mit farbigem Schraubverschluss
Toleranz:
±0,04 ml
±0,15 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Schützen Sie Proben sicher vor Licht und bewahren Sie eine hohe Transparenz, um Volumina präzise einzustellen
- Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
- Toleranzen der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit aufgedruckter Chargennummer und Chargenzertifikat
- Eine thermische Belastung bis zu 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
- Auch erhältlich mit DAkkS Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Kristallklar |
| Beschreibung | Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | PMP |
| Höhe (metrisch) | 115 mm |
| Toleranz | ±0,04 ml |
| Klasse | A |
| Mehr anzeigen |