Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A
Beschreibung
- Schützen von Proben vor Lichteinwirkung unter Beibehalten einer hohen Transparenz, um eine genaue Einstellung der Volumen zu ermöglichen
- Mit Ringmarke individuell auf ‘in.’ kalibriert
- Klasse A-Toleranzen gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit Chargennummer und Chargenzertifikat aufgedruckt
- Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht dauerhaft
- Zum Erhalten der Markierungen wird eine Reinigung bis maximal 60 °C empfohlen
- Auch mit DAkkS-Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe | Kristallklar |
| Beschreibung | NS 14/23-Stopfen |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Toleranz | ±0.10 ml |
| Klasse | Klasse A |
| Verschlusstyp | Standard-Schliffstopfen |