Beschreibung
- Perfluoroalkoxy-Schraubverschluss
- Schraubverschlusskappen sorgen für eine hermetische Versiegelung, durch die eine Kontaminationsgefahr von außen verringert wird
- Kann hohen Temperaturen standhalten und ist gegen eine Vielzahl von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln beständig
- Durchscheinender Kolben
- Die Höhenangabe gilt für den Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
| Verschlussmaterial | Perfluoralkoxy-Copolymer |
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.2 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PFA |
| Höhe (angloamerikanisch) | 8,6 in. |
| Höhe (metrisch) | 22 cm |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |