Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PFA-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 11387881 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11387881 25 ml 6 Stück
11377881 10 ml 6 Stück
11317891 50 ml 6 Stück
11397881 100 ml 6 Stück
11307891 250 ml 5 Stück
11327891 500 ml 4 Stück
6 options
Artikelnummer. 11387881
Marke: Corning™ 5650P25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklaviert bis 121 °C
  • Perfluoroalkoxy-Schraubverschluss
  • Schraubverschlusskappen sorgen für eine hermetische Versiegelung, durch die eine Kontaminationsgefahr von außen verringert wird
  • Kann hohen Temperaturen standhalten und ist gegen eine Vielzahl von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln beständig
  • Durchscheinender Kolben
  • Die Höhenangabe gilt für den Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.84 oz.
Verschlussmaterial Perfluoralkoxy-Copolymer
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.6 Zoll
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PFA
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 in.
Höhe (metrisch) 10.8 cm
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.04 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Bodenform Flach
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 41 mm
Verschlussgröße GL18