Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PFA-Messkolben der Klasse A
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Perfluoroalkoxy-Schraubverschluss
- Schraubverschlusskappen sorgen für eine hermetische Versiegelung, durch die eine Kontaminationsgefahr von außen verringert wird
- Kann hohen Temperaturen standhalten und ist gegen eine Vielzahl von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln beständig
- Durchscheinender Kolben
- Die Höhenangabe gilt für den Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.33 oz. |
| Verschlussmaterial | Perfluoralkoxy-Copolymer |
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.2 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PFA |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 9 cm |
| Anzahl pro Karton | 6/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |